Einweg-Filter, Optimizer® DEV und DI
Lieferant: ENTEGRIS
CBUZ3L0P1 CBUV0S0S1 CBUV6S0P1 CBUV8S0P1 CBUZ0S0S1 CHUV0S0P1 CHUV8S0P1 CHUZ0S0S1 CHUZ3L0P1 CHUZ8S0P1 CBUV0S0P1 CBUZ8S0P1 CBUG0S0F1 CBUG0S0P1 CBUG0S0S1 CBUG3L0P1 CBUG8L0P1 CBUG8S0P1 CBUV2L0P1 CBUV3L0P1 CBUV8L0P1 CBUZ0L0S1 CBUZ0S0F1 CBUZ0S0P1 CBUZ2L0P1 CBUZ3L0F1 CBUZ3L0X1 CBUZ6S0P1 CBUZ8L0P1 CHUV0L0P1 CHUV0S0F1 CHUV0S0S1 CHUV2L0P1 CHUV3L0P1 CHUV3L0S1 CHUV6S0P1 CHUZ0L0P1 CHUZ0S0P1 CHUZ2L0P1 CHUZ3L0S1 CHUZ3L0X1 CHUZ6S0P1 CHUY0S0P1M CHUY3L0P1M CHUY6S0P1M
ENTECBUZ3L0P1EA 0 EUR
ENTECBUZ3L0P1 ENTECBUV0S0S1 ENTECBUV6S0P1 ENTECBUV8S0P1 514-0734 ENTECHUV0S0P1 ENTECHUV8S0P1 ENTECHUZ0S0S1 ENTECHUZ3L0P1 514-0736 ENTECBUV0S0P1 514-0735 ENTECBUG0S0F1 ENTECBUG0S0P1 ENTECBUG0S0S1 ENTECBUG3L0P1 ENTECBUG8L0P1 ENTECBUG8S0P1 ENTECBUV2L0P1 ENTECBUV3L0P1 ENTECBUV8L0P1 ENTECBUZ0L0S1 ENTECBUZ0S0F1 ENTECBUZ0S0P1 ENTECBUZ2L0P1 ENTECBUZ3L0F1 ENTECBUZ3L0X1 ENTECBUZ6S0P1 ENTECBUZ8L0P1 ENTECHUV0L0P1 ENTECHUV0S0F1 ENTECHUV0S0S1 ENTECHUV2L0P1 ENTECHUV3L0P1 ENTECHUV3L0S1 ENTECHUV6S0P1 ENTECHUZ0L0P1 ENTECHUZ0S0P1 ENTECHUZ2L0P1 ENTECHUZ3L0S1 ENTECHUZ3L0X1 ENTECHUZ6S0P1 ENTECHUY0S0P1M ENTECHUY3L0P1M ENTECHUY6S0P1M
Einweg-Filter, Optimizer® DEV und DI
Filter Filterkartuschen
Diese Point-of-Use-Filter erfüllen die Anforderungen kleiner bis mittelgroßer photochemischer Filtrationen für Anwendungen mit Positiventwicklern und entionisiertem Wasser. Sowohl die Optimizer® DEV Filter (für Anwendungen mit Entwicklern) und die Optimizer® DI Filter (für Anwendungen mit entionisiertem Wasser) erfordern kein Befeuchten, sodass die Filter unmittelbar nach der Installation funktionieren. Das Design schränkt zudem den Umgang mit gefährlichen Chemikalien während der Installation ein und fördert einen gesünderen Arbeitsplatz. Verwenden Sie keinen der beiden Filter mit aromatischen Kohlenwasserstoffen.
  • Hergestellt, geprüft, und verpackt in einer erstklassigen, nach dem ISO 9001 Qualitätsstandard zertifizierten Einrichtung
  • Anschlüsse ohne O-Ringe vermeiden mögliche Kontaminationsquellen
Membran: Patentiertes oberflächenmodifiziertes hydrophiles ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMWPE); Medienhalter, innerer Stützkörper und äußerer Stützkörper: PE-HD; Einweg-Gehäuse: PP
Maximale Betriebstemperatur: 60 °C
Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 2,8 bar bei 25 °C
Maximaler Rückwärts-Differenzdruck: 2,8 bar bei 25 °C
Artikel sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.