Kartuschenfilter, ProcessGard® CN
Lieferant: ENTEGRIS
CN0601E06 CN1H01E06 CN5001E06 CN5002E06
ENTECN0601E06EA 0 EUR
ENTECN0601E06 ENTECN1H01E06 ENTECN5001E06 ENTECN5002E06
Kartuschenfilter, ProcessGard® CN
Filter Filterkartuschen
Diese Filterpatronen sind für die Entfernung von Partikeln und Mikroorganismen aus Flüssigkeiten und Gasen konzipiert. Diese gefalteten Filter sind für die Verwendung bei Klärungs- und Vorfiltrationsanwendungen geeignet und halten Kontaminanten vor allem auf der Oberfläche des Filtermediums zurück. Dank der effizienten Partikel- und Mikroorganismusreduktion ist die nachgeschaltete Filterleistung verbessert.
  • Entfernung von Siliziumdioxidpartikeln, Feinkohle, Feinharz und anderen Partikeln und Mikroorganismen
  • Ausgezeichnete Chemikalien- und Hitzebeständigkeit
  • Hergestellt, geprüft, und verpackt in einer nach dem ISO 9001 Qualitätsstandard zertifizierten Einrichtung
Membrane: Non woven PP; Supports, cage, core, sleeve and endcaps: PP
Maximaler Differenzdruck: 4,83 bar bei 25 °C
Maximale Betriebstemperatur: 80 °C