Savana® Semiconductor Lab Disc-Einwegfilter
Lieferant: ENTEGRIS
SVL13D500QQA25
ENTESVL13D500QQA25EA 0 EUR
ENTESVL13D500QQA25
Savana® Semiconductor Lab Disc-Einwegfilter
Filter Filterscheiben
Savana® Lab Disc-Einwegfilter wurden speziell für die einfache, schnelle und effiziente Filtration von Flüssigkeiten entwickelt, die in Labor-, Pilot- und Kleinanwendungen verwendet werden.
  • Einlassanschluss: BD Luer-Lok Buchse
  • Auslassanschluss: BD Luer-Lok Buchse
  • Größe: 19 mm
Acht verschiedene Medienoptionen mit Anschlussoptionen können in eine Schalenkonstruktion aus Polypropylen oder Polyethylen für hervorragende chemische Verträglichkeit eingesetzt werden. Das kleine, kompakte Design der Filterkapsel reduziert außerdem das Totvolumen und die Belastung durch gefährliche Chemikalien. Im Herstellungsprozess werden keine Klebstoffe, Bindemittel oder Tenside verwendet. Die Einheit ist thermisch versiegelt, um die Integrität zu gewährleisten.
Verpackung: Packung mit 25 Stk.