Gasfilterpistole, Wafergard® GN
Lieferant: ENTEGRIS
WGGB01KAN
ENTEWGGB01KANEA 0 EUR
ENTEWGGB01KAN
Gasfilterpistole, Wafergard® GN
Filter Gasfilter
Konzipiert für die Filtration von Druckluft direkt am Einsatzort.
  • Ausgelegt für 0,003 μm-Partikelretention bei Gasanwendungen
  • Bietet 10 cm² effektive Filtrationsfläche für hohe Flussraten
  • Nylon-Design, widerstandsfähig gegen Korrosion in Säuren- und den meisten Lösungsmittelumgebungen
  • Hergestellt in einer sauberen Umgebung und 100% vorgetestet und vorgespült
Filter für Pistolenkörper und Auslöser: weißes, gegossenes Nylon; Ventilsystem: 304-Edelstahl; O-Ring: EPDM; Schläuche: PU; Filterpatrone: PP hydrophobe Durapore® PVDF-Membran unterstützt durch gegossene PP-Struktur.