sPLA2 Aktivitäts-Kit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ADI907002
ENZOADI907002EA 620 EUR
ENZOADI907002
sPLA2 Aktivitäts-Kit
Tests Zelltests
Für die quantitative Bestimmung von sPLA2 in Kulturüberständen, Zelllysaten und Puffern aller Arten.
  • Höherer Durchsatz – Test von bis zu 42 Proben in doppelter Ausführung pro 96-Well-Kit
  • Empfindlich – Erkennung < 4 U/ml
  • Schnell - Resultate in nur 40 Minuten
Das sPLA2-Aktivitäts-Kit ist ein Test mit höherem Durchsatz für die Quantifizierung von bis zu 42 Proben in doppelter Ausführung pro 96-Well-Kit. Dieses Kit liefert sichere, empfindliche und zuverlässige Ergebnisse in weniger als einer Stunde.
Bestellinformation: Inklusive Mikrotiterplatte, Standard, Reaktionspufferkonzentrat, Substrat, Stoppreagenz, Farbreagenz.