Maus-HRP/Kaninchen-AP IHC, MULTIVIEW®
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Maus-HRP/Kaninchen-AP IHC ist ein biotinfreies Einschritt-Detektionssystem zum Nachweis von Antigenen in formalinfixierten, paraffineingebetteten Geweben und Kryostatschnitten.
- Nanopolymerbasiertes System für hervorragende Mehrfachmarkierung von Antigenen
- Durch zusätzliche Chromogene erweiterbar
- Erhält wertvolles Gewebe und spart Reagenzien
Kann mit Blutausstrichen, Zellausstrichen und Zellpräparationen verwendet werden.
Bestellinformation: Umfasst einen Peroxidaseblock, POLYVIEW® IHC Reagenz (Maus-HRP), POLYVIEW® IHC Reagenz (Kaninchen-AP), HIGHDEF® IHC Chromogen-Substrat (DAB, stabil) Puffer und Chromogen, rotes HIGHDEF® IHC-Chromogen (AP) Puffer und Chromogen, leere Mischflaschen.