Blaues IHC-Chromogen (AP), HIGHDEF®
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9501500030
ENZOADI9501500030EA
245
EUR
ENZOADI9501500030
Blaues IHC-Chromogen (AP), HIGHDEF®
Tests
Zelltests
Das blaue IHC-Chromogen (AP) ist für die Verwendung in AP- (Alkalische Phosphatase) basierten Immunfärbe- oder In-situ-Hybridisierungssystemen vorgesehen.
- Leuchtend blaue Farbe für AP-aktivierte Entwicklung
- Formulierung für höhere Stabilität der Arbeitslösung
- Chromogen-Substrat-System ist sowohl zur manuellen als auch automatisierten Durchführung geeignet
Lieferumfang: Substratpuffer und Chromogen mit leerer Mischflasche.