Blaues IHC-Chromogen (HRP), HIGHDEF®
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9501510030
ENZOADI9501510030EA
245
EUR
ENZOADI9501510030
Blaues IHC-Chromogen (HRP), HIGHDEF®
Tests
Zelltests
Das blaue IHC-Chromogen (HRP) ist für die Verwendung in Meerrettichperoxidase- (HRP)-basierten Immunfärbe- oder In-situ-Hybridisierungssystemen vorgesehen.
- Einzigartiges blaues High Definition-IHC-Chromogen für HRP-aktivierte Entwicklung
- Erzeugt eine stark kontrastierende, leuchtend blaue Farbe
- Einfach von anderen Farbstoffen zu unterscheiden
Lieferumfang: Substratpuffer und Chromogen mit leerer Mischflasche.