Schwarzes IHC-Chromogen (HRP), HIGHDEF®
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9501710030
ENZOADI9501710030EA
245
EUR
ENZOADI9501710030
Schwarzes IHC-Chromogen (HRP), HIGHDEF®
Tests
Zelltests
Das schwarze HIGHDEF® IHC-Chromogen (HRP) ist für die Verwendung in Meerrettichperoxidase- (HRP)-basierten Immunfärbungen oder in situ-Hybridisierungssystemen vorgesehen.
- Einzigartiges schwarzes High Definition-IHC-Chromogen für HRP-aktivierte Entwicklung
- System kann in jeglichen automatisierten Systemen sowie manuell verwendet werden
- Erzeugt eine stark kontrastierende ebenholzschwarze Farbe
Lieferumfang: Schwarzes IHC-Chromogen (HRP) Substratpuffer und Chromogen mit einer leeren Mischflasche.