ZnAF-2.Tetrahydrochlorid
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX620072M001
ENZOALX620072M001EA 790 EUR
ENZOALX620072M001
ZnAF-2.Tetrahydrochlorid
Proteinkonjugate und Markierungen
Fluoreszierende Probe für Zn2+
Nicht zelldurchlässiges fluoreszierendes Reagenz (Ex(max): 492nm; Em(max): 514nm) zum Nachweis niedriger Konzentrationen von Zinkionen aufgrund seiner starken Affinität zu Zinkionen (Dissoziationskonstante: 2.7nM). Das Zinkion der Probe kann spezifisch nachgewiesen werden. Niedrige Hintergrundfluoreszenz macht die Visualisierung für Zinkionen in vivo-Proben supersensibilisiert. Auch als zelldurchlässiges Derivat erhältlich (Art. Nr. ALX-620-076). ZnAF-2 konjugiert TPEN (Art. Nr. ALX-450-011) Affinitäten mit Fluorescein und verstärkt die Spezifität für Zn2+.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da57bb915345435c589f4139504221b9c38e15b&vid=42c4b6941094c0391fe2a505e02d21a11da1923e&prid=web&clid=SAPDAM