DNS (Desoxyribonukleinsäure) (aus Kalbsthymus), gereinigt
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX840040C010
ENZOALX840040C010EA 109 EUR
ENZOALX840040C010
DNS (Desoxyribonukleinsäure) (aus Kalbsthymus), gereinigt
DNS (Desoxyribonukleinsäure)
Purified from calf thymus and activated by digestion with DNAse I.
For use with PARP-1 or PARP-2 in vitro activity tests
Concentration: 0,2 mg/ml
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00130922
CAS-Nummer: 9007-49-2