Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAK4040001
ENZOBMLAK4040001EA
621
EUR
ENZOBMLAK4040001
Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Tests
Enzymtests
Ein QuantiZyme™ Assay System. Das MMP-1 Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein vollständiges Assaysystem, das zum Screening von Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-1 (MMP-1, Stromelysin-1) unter Verwendung eines Thiopeptids als chromogenes Substrat entwickelt wurde.
Lieferumfang: Kit enthält MMP-1-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Inhibitor, Assay-Puffer und 96-Well-Mikrotiterplatte.