ER-ID™ Grünes Assay-Kit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Das ER-ID® Green-Testkit ist speziell für die Verwendung mit RFP- oder OFP-exprimierenden Zelllinien sowie Zellen konzipiert, die blau oder cyan fluoreszierende Proteine (BFPs, CFPs) exprimieren. Darüber hinaus eignet sich das Kit für die Verwendung mit lebenden oder nachfixierten Zellen in Verbindung mit Sonden, wie markierten Antikörpern oder anderen fluoreszierenden Konjugaten, die ähnliche spektrale Eigenschaften wie Texas Red oder Cumarin aufweisen. Eine Kerngegenfärbung wird bereitgestellt, um dieses Organell ebenfalls hervorzuheben.
- Einfache Multiplexierung mit gängigen Fluoreszenzfarbstoffen und Fluoreszenzproteinen
- Sehr beständig gegen Photobleiche, Konzentrationslöschung und Photokonversion
- Strenge Herstellung zur Kontrolle und Beseitigung nichtspezifischer Testartefakte
Das ER-ID™ Green-Testkit enthält einen endoplasmatischen Retikulum-selektiven Farbstoff, der für die Färbung lebender Zellen oder detergenzpermeabilisierter, aldehydfixierter Zellen geeignet ist. Mikromolare Konzentrationen des ER-ID™ Green-Farbstoffs reichen zum Färben von Säugetierzellen aus, wie mit der menschlichen Gebärmutterhalskrebs-Zelllinie, der menschlichen T-Lymphozyten-Zelllinie Jurkat, HeLa und der menschlichen Knochenosteosarkom-Epithel-Zelllinie U2OS bestätigt wurde. Eine wichtige Anwendung des ER-ID™ Green-Farbstoffs ist die Fluoreszenz-Kolokalisierungsbildgebung mit rot fluoreszierenden Proteinen (RFP) oder orange fluoreszierenden Proteinen (OFP), ein leistungsstarker Ansatz zur Bestimmung der Ausrichtung von Molekülen auf intrazelluläre Kompartimente und zum Screening ihrer Assoziationen und Interaktionen.
Lieferumfang: Das Kit enthält das Nachweisreagenz ER-ID® Green (50 µl), den Kernfarbstoff Hoechst 33342 (50 µl) und den 10X-Testpuffer (15 mL).