GOLGI-ID® Grünes Assay-Kit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ51028K100
ENZOENZ51028K100EA 344 EUR
ENZOENZ51028K100
GOLGI-ID® Grünes Assay-Kit
Tests Zelltests
Das GOLGI ID® Green-Testkit enthält einen Golgi-Apparat-selektiven Farbstoff, der für die Färbung lebender Zellen oder aldehydfixierter Zellen geeignet ist. Es ist genauer auf das Zielorganell lokalisiert, mit minimaler Färbung des endoplasmatischen Retikulums. Mikromolare Konzentrationen des Farbstoffs GOLGI ID® Green reichen zum Färben von Säugetierzellen aus, wie mit der menschlichen Gebärmutterhalskrebszelllinie HeLa, der menschlichen T-Lymphozytenzelllinie Jurkat, der Hundenieren-Zelllinie MDCK und der menschlichen Knochenosteosarkom-Epithelzelllinie U2OS bestätigt wurde.
  • Die Fluoreszenzemission lässt sich leicht mit gängigen Fluoreszenzfarbstoffen und Fluoreszenzproteinen multiplexen
  • Sehr beständig gegen Photobleiche, Konzentrationslöschung und Photokonversion
  • Strenge Herstellung zur Kontrolle und Beseitigung nichtspezifischer Testartefakte
Das GOLGI ID® Green-Testkit wurde speziell für die Verwendung mit RFP-exprimierenden Zelllinien sowie Zellen entwickelt, die blaue, cyanfarbene oder orange fluoreszierende Proteine ​​(BFPs, CFPs, OFPs) exprimieren.
Das Kit eignet sich für die Verwendung mit lebenden oder fixierten Zellen in Verbindung mit Sonden wie markierten Antikörpern oder anderen fluoreszierenden Konjugaten mit ähnlichen spektralen Eigenschaften wie Texas Red oder Cumarin. Ein blauer Kerngegenfarbstoff, Hoechst 33342, wird ebenfalls bereitgestellt, um dieses Organell hervorzuheben.
Lieferumfang: Das Kit enthält GOLGI ID® Green-Nachweisreagenz 50 nmol, Hoechst 33342 Kernfärbung (50 µl), 10X Testpuffer 1 (15 ml), 50X Testpuffer 2 (1,2 ml).