Autophagie-Färbelösung, CYTO-ID®
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ510310050
ENZOENZ510310050EA 304 EUR
ENZOENZ510310050
Autophagie-Färbelösung, CYTO-ID®
Tests Zelltests
CYTO-ID kann die Autophagozytose in lebenden Zellen und den autophagischen Fluss in lysosomal inhibierten lebenden Zellen mittels eines neuartigen Farbstoffs, der akkumulierte autophagische Vakuolen selektiv markiert, überwachen.
  • Protokoll mit bekannten Inhibitoren und Aktivatoren von autophagischer Aktivität validiert
  • Schnelle Quantifizierung von Autophagie in nativen heterogenen Zellpopulationen
  • Keine Überprüfung der Transfektionseffizienz, die bei der LC3-GFP-Transfektion erforderlich ist
  • Vernachlässigbar geringe Färbung von Lysosomen reduziert den bei anderen Farbstoffen sichtbaren Hintergrund
  • Hochdurchsatz-Screening von Autophagie-Inhibitoren und -Aktivatoren
Optimiert durch die Identifizierung von titrierbaren funktionellen Gruppen, die eine minimale Färbung von Lysosomen ermöglichen und gleichzeitig eine helle Fluoreszenz nach Einbau in prä-autophagosomale Strukturen, Autophagosomen und Autolysosomen (Autophagolysosomen) zeigen.
Bestellinformation: Umfasst CYTO-ID grünes Nachweisreagenz, Hoechst 33342 Zellkern-Farbstoff, Autophagie-Induktor (Rapamycin) Inhibitor Chloroquin und 10X Testpuffer.