Elektroporator, Multiporator®
Lieferant: EPPENDORF
4308031.000
EPPE4308031.000EA 0 EUR
EPPE4308031.000
Elektroporator, Multiporator®
Elektroporationssysteme Elektroporatoren
Der Multiporator® ist für die Elektroporation von eukaryotischen Zellen konzipiert. Er eignet sich für die Transfektion von tierischen und menschlichen Zelllinien, embryonaler Stammzellen, Primärzellen, Oozyten sowie Pflanzenzellen.
  • Kompakt und einfach zu transportieren
  • Einfache Bedienung mit übersichtlichem, benutzerfreundlichem Display
  • Spannung und Zeitkonstanten direkt einstellbar
  • Integrierte Küvettenkammer für mehr Sicherheit
  • Datendokumentation über Drucker oder PC
Speziell formulierte Elektroporationspuffer, mycoplasma-getestet und steril sowie frei von Pyrogenen und Endotoxinen.