Flaschen, coliforme Wasserproben
Lieferant: EP SCIENTIFIC
156-120ST
EPSC156-120STEA 782 EUR
EPSC156-120ST
Flaschen, coliforme Wasserproben
Flaschen Flaschen zur Wasserprobenahme
PP, PE oder PS.
  • Zertifiziert steril; Hergestellt gemäß einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem
  • Schraubverschluss zur einfachen, aseptischen Probenentnahme und sicheres Einrasten der Kappe
  • Nicht autofluoreszierend
  • Mit einer Natriumthiosulfat (Na₂S₂O₃) -Tablette vorgefüllt erhältlich zur Probenentchlorung oder ohne Tablette für nicht chlorierte Wasserquellen
Konzipiert für die Verwendung mit der EPA-konformen Wasseranalyse auf gesamtcoliforme und fäkalcoliforme Bakterien unter Verwendung der Colilert-Analysemethode oder einer gleichwertigen Methode.