Probengläschen, oben geschlossen
Lieferant: EP SCIENTIFIC
C126-0020 C136-0040 C146-0040 C226-0020 C236-0040 C246-0040 C326-0020 C336-0040 C346-0040
EPSCC126-0020EA 185 EUR
EPSCC126-0020 EPSCC136-0040 EPSCC146-0040 EPSCC226-0020 EPSCC236-0040 EPSCC246-0040 EPSCC326-0020 EPSCC336-0040 EPSCC346-0040
Probengläschen, oben geschlossen
Vials
Klare oder braune Probengläschen bestehen aus Borosilikatglas.
  • Entwickelt zur Wasserprobenahme für die „Volatile Organic Analysis" (VOA).
  • Optimiert für die automatisierte Verwendung.
  • Mit PP-Kappe weiß, oben geschlossen, inkl. Silikon-Septum mit PTFE-Beschichtung. Zur sicheren Dichtung ist das Septum fest mit der Kappe verbunden.
Behandelt oder zertifiziert mit entsprechendem Zertifikat, um die leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Verbindungen zu erfüllen oder zu übertreffen. Die behandelten Fläschchen werden genau wie die zertifizierten Fläschchen verarbeitet und weisen die gleichen Eigenschaften wie diese auf, sind jedoch nicht mit einem Barcode versehen. Darüber hinaus liegt kein Analysenzertifikat bei.