Enghalsflaschen
Lieferant: EP SCIENTIFIC
S349-1000
EPSCS349-1000EA 180 EUR
EPSCS349-1000
Enghalsflaschen
Flaschen Glasflaschen
Typ III Natronkalkglasflasche
  • Zertifizierte Flaschen folgen den EPA Reinigungs-Maßnahmen Anforderungsspezifikationen für flüchtige organische Analysen Hergestellt unter einem ISO zertifiziertem Qualitätsmanagement-System Braunglas schützt licht-sensitive Chemikalien
Enghalsflasche mit Septa Verschluss ist geeignet für VOA Untersuchungen Ausgestattet mit einem durchstechbaren PTFE-beschichtetem Silikon Septum Die Kappe hat einen eingebauten Septa-Haltering der die Septa sicher festhält ohne sie an die Kappe zu binden, so dass ein Septum, wenn nötig, ersetzt werden kann (außer 1 l Flasche)