Modell technologie: Filterabzüge Captair 321 Midcap Konfiguration der filter: 1C Rückseite: transparent Front und Seitenwände: st ufenweise öffnen + linke abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: CH Version: 1 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell technologie: Filterabzüge Captair 321 Midcap Konfiguration der filter: 1C Rückseite: transparent Front und Seitenwände: st ufenweise öffnen + linke abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: CH Version: 1 1 * 1 ST