Modell technologie: Filterabzüge Captair 321 Midcap Konfiguration der filter: 1P1C Rückseite: transparent Front und Seitenwände: stufenweise öffnen + linke abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: GB Version: 1 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell technologie: Filterabzüge Captair 321 Midcap Konfiguration der filter: 1P1C Rückseite: transparent Front und Seitenwände: stufenweise öffnen + linke abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: GB Version: 1 1 * 1 ST