Filterabzüge ohne Abluftleitung, Captair® Smart 481
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
AA626A00011A21
ERLAAA626A00011A21EA 5391 EUR
ERLAAA626A00011A21
Filterabzüge ohne Abluftleitung, Captair® Smart 481
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Filterabzüge ohne Abluftleitung
Die neuen Captair® Smart-Filterhauben ohne Abluftkanal sind mit einer einfachen und innovativen Kommunikationsmethode ausgestattet. Smart Technology, einfache und intuitive Kommunikation per Licht zeigt den Status der Haube an. Ein einfaches Lichtmuster zeigt an, ob der Luftstrom beeinträchtigt ist, ob ein Lüfterausfall vorliegt oder ob ein Filter durchgebrochen ist.
  • Erlabs einzigartige Flex Filtration kann für die meisten Laboranwendungen eingesetzt werden
  • Neue Sensoren können zur Erkennung von Lösungsmitteln, Säuren oder Formaldehyd hinzugefügt werden
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Neues elektronisches Anemometer überwacht die Luftgeschwindigkeit
  • Die um 6° geneigte Frontscheibe gewährleistet optimale Sichtbarkeit und einen ergonomischen Arbeitsbereich
  • Große Öffnungen für leichten Zugang zu den Arbeiten
The configurable filtering system above the enclosure can be adapted to filter gases, solvents, powders and particulates keeping the user and the laboratory protected by safely and efficiently recirculating air within the room and releasing purified air back into the room free of any toxic hazardous vapours or odours.
Die zum Download verfügbare App eGuard ermöglicht dem Benutzer, den Abzug fernzusteuern und Einstellungen zu ändern und zeigt Sicherheitshinweise umgehend auf dem Smartphone, Tablet oder PC an.
Struktur besteht aus korrosionsbeständigem, elektroverzinktem Stahl, der mit säurebeständigem Polymer beschichtet ist; Seitenwände und Frontscheibe bestehen aus chemikalienbeständigem Acryl.
Aktivkohlefilter-Typen:
AS: Für organische Dämpfe
BE: Polyvalent für Säure- und organische Dämpfe
F: Für Formaldehyddämpfe
K: Für Ammoniakdämpfe
HP: HEPA H14-Filter für Pulver
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Monitoring for ambient handling conditions: Temperature & Hygrometry sensors.
Standards: Erfüllt AFNOR NFX 15 211/ANSI, BS 7989, DIN 12 927 – EN 1822 (HEPA H14 und ULPA U 17 Filter – CE-Kennzeichnung.
Bitte beachten Es gibt eine sehr große Auswahl an Erlab-Abzügen und -Gehäusen. Um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt für Ihre spezifische Anwendung und Umgebung erhalten, füllen Sie bitte das Kontaktformular unter der oben angegebenen URL aus. Ihr lokaler Avantor-Vertriebsmitarbeiter sendet Ihnen dann ein eValiQuest-Formular, um Einzelheiten zu Ihrer Anwendung zu erhalten. und Anforderungen. Sobald wir diese von Ihnen erhalten haben, senden wir Ihnen ein Angebot auf der Grundlage Ihrer genauen Anforderungen, wobei wir sicherstellen, dass alle Handhabungs- und Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.