Modell Technologie: Filterabzüge Captair 481 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 481 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!