Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST