Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: 1 * 1 ST