Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwänd e: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwänd e: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!