Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Trespa TopLab PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Trespa TopLab PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!