Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromve 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromve 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!