Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa TopLab PLUS Strom 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa TopLab PLUS Strom 1 * 1 ST