Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU 1 * 1 ST