Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: E 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: E 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!