Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: 1 * 1 ST