Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!