Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!