Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST