Modell Technologie: Filterschränke Captair 834 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: F Türen: Ausziehbare + einfaches Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterschränke Captair 834 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: F Türen: Ausziehbare + einfaches Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST