Modell Technologie: Filterschränke Captair 1634 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: S Türen Block 1: Mit R egalen + einfachem Schloss Türen Block 2: Mit Regalen + einfachem Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Modell Technologie: Filterschränke Captair 1634 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: S Türen Block 1: Mit R egalen + einfachem Schloss Türen Block 2: Mit Regalen + einfachem Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST