Labor-Luftfiltrationssystem, HALO®
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
AP026C09010021 AP026C09020021
ERLAAP026C09010021EA 2092 EUR
ERLAAP026C09010021 ERLAAP026C09020021
Labor-Luftfiltrationssystem, HALO®
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Filterabzüge ohne Abluftleitung
Luftiltrationseinheit zur Deckenbefestigung im Labor.
Bitte füllen Sie die Angebotsanfrage aus, damit wir Sie bei der Suche nach dem richtigen Gerät für Ihre Anwendung unterstützen können.
https://de.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=17633926
  • Entfernt flüchtige Schadstoffe und Dämpfe im Labor
  • Filtration rund um die Uhr (24/7)
  • Niedrige Kosten - keine Abluftleitung erforderlich
  • Einfache Installation an der Decke - keine Verbindung mit Belüftungssystem des Gebäudes erforderlich
  • Einfach zu bedienen: der Anwender kann einfach über sein
More Product Information