Ringbeleuchtung mit 72 LEDs mit einstellbarer Lichtintensität. Externe Stromversorgung 110-240 Vac / 12 Vdc (50/60 Hz). Mit Segmentsteuerung. Helligkeit von 21.000 Lux bei 100 mm Abstand und einer Farbtemperatur von 6500 K. Halterung für Stereokopf m 1 * 1 ST
Lieferant: EUROMEX
Ringbeleuchtung mit 72 LEDs mit einstellbarer Lichtintensität. Externe Stromversorgung 110-240 Vac / 12 Vdc (50/60 Hz). Mit Segmentsteuerung. Helligkeit von 21.000 Lux bei 100 mm Abstand und einer Farbtemperatur von 6500 K. Halterung für Stereokopf m 1 * 1 ST