HD-Lite camera, color HD High definition 5 MP high speed camera 1080p with HD screen. 24 bit color rendering, standard SD card, HDMI and USB-2 output with built-in capture software. Can be used in stand alone or with a computer and supplied with Imag 1 * 1 ST
Lieferant: EUROMEX
HD-Lite camera, color HD High definition 5 MP high speed camera 1080p with HD screen. 24 bit color rendering, standard SD card, HDMI and USB-2 output with built-in capture software. Can be used in stand alone or with a computer and supplied with Imag 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.