Wandspender Stoko Vario® mat, für 1000 und 2000 ml-Softflasche Abmessungen: 126 mm B x 322 mm H x 140 mm T 1 * 1 ST
Lieferant: Deb-STOKO
Wandspender Stoko Vario® mat, für 1000 und 2000 ml-Softflasche Abmessungen: 126 mm B x 322 mm H x 140 mm T 1 * 1 ST