Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm
Lieferant: Avantor
EXL-1010-1002UEA 914 EUR
EXL-1010-1002U EXL-1010-1003U EXL-1010-1046U EXL-1010-1202U EXL-1010-1203U EXL-1010-1502U EXL-1010-1503U EXL-1010-1546U EXL-1010-0202U EXL-1010-0302U EXL-1010-0502U EXL-1010-0503U EXL-1010-0546U EXL-1010-7502U EXL-1010-7503U EXL-1010-7546U ACE-1P10-GD4U
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm
Chromatographiesäulen
Die Avantor® ACE® Excel® C18-PFP-Phase nutzt einen speziell entwickelten Liganden, der eine C18-Kette mit integrierter PFP-Funktionalität kombiniert. Dies führt zu einer Phase, die die hydrophoben, stabilen und geringen Ausblutungseigenschaften führender C18-Phasen beibehält und dennoch die vielfältigen Retentionsmechanismen einer PFP-Phase bietet.
  • Ultrahochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und