Avantor® ACE® Excel® Glykan, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
EXL-1116-1502 EXL-1716-1002
EXL-1116-1002EA 0 EUR
EXL-1116-1002 EXL-1116-1502 EXL-1116-1546 EXL-1716-1002
Avantor® ACE® Excel® Glykan, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Glykan ist eine hochleistungsfähige stationäre Phase, die für die Analyse von 2-Aminobenzamid-markierten Glykanen durch Hydrophilic Interaction Liquid Chromatographie (HILIC) entwickelt wurde. Diese ultra-inerten, hocheffizienten Säulen bieten eine hervorragende Säulenlebensdauer und Reproduzierbarkeit mit Puffern und mobilen Phasen, die typischerweise für die Glykananalyse verwendet werden. Zwei Partikelgrößen sind verfügbar, um sowohl hochauflösende als auch schnelle Trennungen auf HPLC- und UHPLC-Geräten zu ermöglichen.
  • Hocheffiziente Partikelgrößen von 1,7 und 3 µm für hochauflösende Glykantrennungen
  • Ultra-inertes, basisdeaktiviertes Silica für außergewöhnliche Reproduzierbarkeit und Peakform
  • Hervorragende Säulenlebensdauer unter Glykan-Testbedingungen