Avantor® ACE® Excel® CN, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Lieferant: Avantor
EXL-114-2546UEA 762 EUR
EXL-114-2546U
Avantor® ACE® Excel® CN, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® CN-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Kann sowohl unter Umkehrphasen- als auch unter Normalphasenbedingungen verwendet werden
  • Kapillare bis präparative Dimensionen
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2, 3 und 5 µm)
  • Nützlich für die Trennung polarer Analyten und Verbindungen mit Doppel- und Dreifachbindungen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.
Wenn Avantor® ACE® Excel® CN-Säulen nicht mehr verfügbar sind, finden Sie weitere Abmessungen auf der Produktseite von Avantor® ACE® CN.