Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Lieferant: Avantor
EXL-1210-1002UEA 826 EUR
EXL-1210-1002U EXL-1210-1003U EXL-1210-1046U EXL-1210-1502U EXL-1210-1503U EXL-1210-1546U EXL-1210-2502U EXL-1210-2503U EXL-1210-2546U EXL-1210-0502U EXL-1210-0503U EXL-1210-0546U
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Chromatographiesäulen
Die Avantor® ACE® Excel® C18-PFP-Phase nutzt einen speziell entwickelten Liganden, der eine C18-Kette mit integrierter PFP-Funktionalität kombiniert. Dies führt zu einer Phase, die die hydrophoben, stabilen und geringen Ausblutungseigenschaften führender C18-Phasen beibehält und dennoch die vielfältigen Retentionsmechanismen einer PFP-Phase bietet.
  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Auch nützlich für Analyten mit π-Bindung oder Elektronen- oder Protonendonatorgruppen
  • Äußerst geringes Bluten, um LC/MS-Kompatibilität zu gewährleisten
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Aufgrund seiner integrierten Pentafluorphenyl-Funktionalität wird Avantor® ACE® C18-PFP auch für Trennungen empfohlen, die halogenierte aromatische Verbindungen, Regioisomere und solche Analyten mit unterschiedlichen Formbeschränkungen umfassen.
Diese Säulen werden aus Edelstahl hergestellt.
Bestellinformation: Methodenentwicklungs- und Validierungskits sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie chromsupport@avantorsciencs.com.