Fast Blue BB base, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
Synonyme: 4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide, N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide, Azoic Diazo No. 20, Fast blue BB, C.I. 37175, Azoic diazo component 20 (base)
F0125-25G
F0125-25GEA 141 EUR
F0125-25G
Fast Blue BB base, Sigma-Aldrich®
Fast Blue BB base
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide, (4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide; Azoic Diazo No. 20; Fast blue BB)
Formel: C₁₇H₂₀N₂O₃
Molecular Weight: 300,36 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009091
CAS-Nummer: 120-00-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971cffdb982c203373f10cac69a8a48255ef14c9&vid=c9f4ca8ad500372d58cfb2e9a4c044d8fa6b9296&prid=web&clid=SAPDAM