Echtgrün FCF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydrogen(ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobenzyl)ammonium Dinatriumsalz, Fast Green FCF
MQ200
F7258-25G
F7258-25GEA
186
EUR
F7258-25G
Echtgrün FCF, Sigma-Aldrich®
Echtgrün FCF
Formel:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃ Molecular Weight: 808.86 g/mol Schmelzpunkt: 290 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013053 CAS-Nummer: 2353-45-9 EINECS: 219-091-5 Merck Index: 13,03970 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...