Coomassie® Brillantblau R 250, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Brillantblau R, Hydrogen[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]benzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](ethyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium Mononatriumsalz, Coomassie Blau R 250, Xylenbrillantcyanin, Serva Blue R, Brillantindocyanin 6B, Acid Blue 83
F792-01EA 0 EUR
F792-01
Coomassie® Brillantblau R 250, Laborreagens, J.T.Baker®
Coomassie® Brillantblau R 250
Formel: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Molecular Weight: 825,98 g/mol
Schmelzpunkt: 174…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041762
CAS-Nummer: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5