Fisher Container™ Precision Clean® II ultrareine Reinraumbeutel
Lieferant: FISHER CONTAINER
10200A 10186 10187 10191 10207 10423 10043 10185 10042 10049A 10050 10424 10195 10060A 128104 10046 10545A 10171 10580A 10039 STCK0002001 10425A
FISH10200AEA 1240 EUR
FISH10200A FISH10186 FISH10187 FISH10191 FISH10207 FISH10423 FISH10043 FISH10185 FISH10042 FISH10049A FISH10050 FISH10424 FISH10195 FISH10060A FISH128104 FISH10046 FISH10545A FISH10171 FISH10580A FISH10039 FISHSTCK0002001 FISH10425A
Fisher Container™ Precision Clean® II ultrareine Reinraumbeutel
Beutel Aufbewahrungsbeutel
Klare Beutel aus ultrareinem Harz. Ideal für die Verpackung von Halbleiterwafer-Boxen, medizinischen Geräten, Reinraum-Kitteln, -Handschuhen, -Wischtüchern oder anderen Produkten, die einen ähnlichen Oberflächenreinheitsgrad erfordern.
  • Hervorragende Klarheit, bedruckt oder unbedruckt erhältlich
  • Kann durch Gammabestrahlung sterilisiert werden
  • Klare Beutel aus ultrareinem Harz
  • Hergestellt und verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4
  • Doppelt verpackt mit Etikett zur Bescheinigung der Konformität
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable