Exsikkatordeckel Durchm. 200mm mit Lurgipergabeschichtung mit GL32 Gewinde, ID 222mm, AD 270mm, max. 60C Sonderanfertigung für Boehringer 1 * 1 ST
Lieferant: FISCHER LABORTECHNIK
Exsikkatordeckel Durchm. 200mm mit Lurgipergabeschichtung mit GL32 Gewinde, ID 222mm, AD 270mm, max. 60C Sonderanfertigung für Boehringer 1 * 1 ST